Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-Galactose, 98 %
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
Galactose is a simple monosaccharide used as a component of the galactosyltransferase labeling buffer. It serves as an energy source and an important constituent of glycolipids and glycoproteins. Since it is a component of antigens, it plays a vital role in the determination of blood type within the ABO blood group system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Galactose ist ein einfaches Monosaccharid, das als Bestandteil des Galactosyltransferase-Markierungspuffers verwendet wird. Dient als Energiequelle und als wichtiger Bestandteil von Glykolipiden und Glykoproteinen. Spielt als Bestandteil von Antigenen eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Blutgruppe innerhalb des ABO Blutgruppensystems.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Galactose ist ein einfaches Monosaccharid, das als Bestandteil des Galactosyltransferase-Markierungspuffers verwendet wird. Dient als Energiequelle und als wichtiger Bestandteil von Glykolipiden und Glykoproteinen. Spielt als Bestandteil von Antigenen eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Blutgruppe innerhalb des ABO Blutgruppensystems.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D-(+)-Galactose |
Schmelzpunkt | 164°C to 168°C |
Dichte | 1.5 |
Menge | 50 g |
Beilstein | 1724619 |
Merck Index | 14,4335 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Optische Drehung | +80° (c=5 in Water, 24h) |
Formelmasse | 180.16 |
Reinheit (%) | 98% |