Learn More
D(-)-Fruktose, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D(-)-Fructose |
Schmelzpunkt | 103.0°C to 105.0°C |
Glührückstand | 0.5% max |
Menge | 250 g |
Merck Index | 15,4302 |
Spezifische Drehung | − 92.25 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 3750g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,pyridine,ether,ethylamine,and methylamine |
Formelmasse | 180.16 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- D(-)-Fructose