Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Fructose-1,6-diphosphat-Dicalciumsalz, 95 %
Artikelnummer. 15497849
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
D-Fructose-1,6-diphosphate dicalcium salt is essential for glycolysis to occur efficiently. It links to adenine nucleotides which regulate 6-phosphofructokinases (Pfks) that catalyze one of the rate limiting steps of glycolysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-Fructose-1,6-diphosphat-Dicalciumsalz ist für eine effiziente Glykolyse unerlässlich. Verbindet sich mit Adenin-Nukleotiden, die 6-Phosphofructokinasen (Pfks) regulieren, die einen der geschwindigkeitsbestimmenden Schritte der Glykolyse katalysieren.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6055-82-9
Summenformel C6H10Ca2O12P2
Molekulargewicht (g/mol) 416.238
MDL-Nummer MFCD00135875
InChI-Schlüssel MKSZTTCFYSGQHA-UHFFFAOYSA-J
Synonym d-fructose, 1,6-bis dihydrogen phosphate , calcium salt 1:2, dicalcium 2,3,4-trihydroxy-5-oxo-6-phosphonatooxyhexyl phosphate, dicalcium 2,3,4-tris oxidanyl-5-oxidanylidene-6-phosphonatooxy-hexyl phosphate
PubChem CID 53398690
IUPAC-Name Dicalcium;(2,3,4-Trihydroxy-5-Oxo-6-Phosphonatoxyhexyl)phosphat
SMILES C(C(C(C(C(=O)COP(=O)([O-])[O-])O)O)O)OP(=O)([O-])[O-].[Ca+2].[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Fructose-1,6-diphosphate dicalcium salt
Farbe Weiß
Menge 250 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 418.24
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver