Learn More
Invitrogen™ Human D-Dimer ELISA Kit
Artikelnummer. 17155419
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
10 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17155419
Marke: Invitrogen™ EHDDIMERX5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
The Human D-Dimer ELISA quantitates Hu D-Dimer in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu D-Dimer. Principle of the method The Human D-Dimer solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Fibrinogen ist das Hauptprotein des Blutgerinnungssystems. Es besteht aus zwei identischen Untereinheiten, die drei Polypeptidketten enthalten: Alpha, Beta und Gamma. Der Prozess der Blutgerinnung führt zur Aktivierung von Fibrinogen zu Fibrin durch Thrombin- und Fibrinpolymerisation. Das Fibringerinnsel wird dann von Plasmin verdaut, und Fibrin-Abbauprodukte mit unterschiedlichen Molekulargewichten werden in den Blutkreislauf abgegeben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P02671
Assay-Bereich 0,082 pg/mL bis 60 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 0,08 pg/mL
Kalibrierbereich 0,08 pg/mL bis 60 pg/mL
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Zellstruktur- und Organellen-Proteine
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt humanes D-Dimer. Andere Arten wurden nicht bestimmt.
Ausreichend für 5 x 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 2243
Gensymbol Fib2
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Waschpuffer, Assay-Verdünnungsmittel-Konzentrat, SAV-HRP, Chromogen, Vorbeschichtete 96-Well-Platten, Stopplösung, Biotinylierter Nachweisantikörper, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Extrazelluläre Matrix und Zelladhäsion
Probenvolumen Plasma, 1 μl; Serum, 1 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym Fib2
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min