Learn More
IBA Lifesciences D-Desthiobiotin
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12763064 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12763064
Marke: IBA Lifesciences 21000005
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Desthiobiotin-Pulver zur Herstellung von Strep-Tactin™ Elutionspuffer
Desthiobiotin ist eine modifizierte Form von Biotin, das Strep-tag™II- und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteine aus der modifizierten Biotin-Bindungstasche von Strep-Tactin™ in einer kompetitiven Weise verdrängt, was zu einer leichten Elution führt.
Desthiobiotin-Pulver kann zur Herstellung von Strep-Tactin™ Elutionspuffer, Puffer E, verwendet werden.
Bitte beachten Sie, dass Desthiobiotin nicht für die Elution aus Strep-Tactin™XT-Harzen geeignet ist.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Desthiobiotin
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Elution von Strep-Tag-II-Proteinen aus Strep-Tactin
Menge 5 g
Nur für Forschungszwecke.