Learn More
IBA Lifesciences D-Desthiobiotin
Desthiobiotin-Pulver zur Herstellung von Strep-Tactin™ Elutionspuffer
Marke: IBA Lifesciences 2-1000-002
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Desthiobiotin ist eine modifizierte Form von Biotin, das Strep-tag™II- und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteine aus der modifizierten Biotin-Bindungstasche von Strep-Tactin™ in einer kompetitiven Weise verdrängt, was zu einer leichten Elution führt.Desthiobiotin-Pulver kann zur Herstellung von Strep-Tactin™ Elutionspuffer, Puffer E, verwendet werden.
Bitte beachten Sie, dass Desthiobiotin nicht für die Elution aus Strep-Tactin™XT-Harzen geeignet ist.
Spezifikation
1 g | |
Für die Elution von Strep-Tag-II-Proteinen aus Strep-Tactin | |
Desthiobiotin |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Manual Strep-Tactin-Purification 2-1000-002
DateigrößeVersion: 1.4 MB
Short Protocol Strep-Tactin-Purification 2-1000-002
DateigrößeVersion: 695 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IBA Lifesciences D-Desthiobiotin > Menge: 1 g
Nur für Forschungszwecke.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur