Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Cystein-Hydrochlorid-Monohydrat, 99 %
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | D-Cysteine hydrochloride monohydrate |
| Schmelzpunkt | 184°C to 186°C |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 175.64 (157.62 Anhydrous) |
| Optische Drehung | −5.5° (c=5 in 5N HCl) |
| Reinheit (%) | 99% |