Learn More
D-Cystein-Hydrochlorid-Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
26.20 € - 79.20 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 207121-46-8 |
---|---|
Summenformel | C3H10ClNO3S |
Molekulargewicht (g/mol) | 175.627 |
MDL-Nummer | MFCD00150051 |
InChI-Schlüssel | QIJRTFXNRTXDIP-YBBRRFGFSA-N |
Synonym | d-cysteine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, d-cysteine*hcl*h2o, d-cysteine hydrochloride hydrate, h-d-cys-oh.hcl.h2o, d-cysteine hydrate hydrochloride, c3h7no2s.hcl.h2o, d-cysteine hcl monohydrate, pubchem12314, h-d-cys-oh??hcl??h2o |
PubChem CID | 10176341 |
IUPAC-Name | (2S)-2-amino-3-sulfanylpropansäurehydrat-Hydrochlorid |
SMILES | C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11925721
|
Thermo Scientific Acros
442782500 |
250 mg | Glasflasche |
26.20 €
250 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11915721
|
Thermo Scientific Acros
442785000 |
500 mg | Glasflasche |
45.20 €
500 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11905721
|
Thermo Scientific Acros
442780010 |
1 g | Glasflasche |
79.20 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
207121-46-8 | |
175.627 | |
QIJRTFXNRTXDIP-YBBRRFGFSA-N | |
10176341 | |
C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl |
C3H10ClNO3S | |
MFCD00150051 | |
d-cysteine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, d-cysteine*hcl*h2o, d-cysteine hydrochloride hydrate, h-d-cys-oh.hcl.h2o, d-cysteine hydrate hydrochloride, c3h7no2s.hcl.h2o, d-cysteine hcl monohydrate, pubchem12314, h-d-cys-oh??hcl??h2o | |
(2S)-2-amino-3-sulfanylpropansäurehydrat-Hydrochlorid |
Spezifikation
D-Cysteine hydrochloride monohydrate | |
Weiß bis gelb | |
C3H10ClNO3S | |
d-cysteine hydrochloride monohydrate, s-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, d-cysteine*hcl*h2o, d-cysteine hydrochloride hydrate, h-d-cys-oh.hcl.h2o, d-cysteine hydrate hydrochloride, c3h7no2s.hcl.h2o, d-cysteine hcl monohydrate, pubchem12314, h-d-cys-oh??hcl??h2o | |
C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl | |
175.627 | |
177.77 |
207121-46-8 | |
98 % | |
MFCD00150051 | |
QIJRTFXNRTXDIP-YBBRRFGFSA-N | |
(2S)-2-amino-3-sulfanylpropansäurehydrat-Hydrochlorid | |
10176341 | |
Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 251-043-9
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- D-Cysteine hydrochloride monohydrate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: D-Cysteine hydrochloride monohydrate
RUO – Research Use Only