Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Cystein, 99 %
Artikelnummer. 10758045 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 10758045
Marke: Thermo Scientific Chemicals 254300010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Cysteine
CAS 921-01-7
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Summenformel C3H7NO2S
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HSCH2CH(NH2)CO2H
MDL-Nummer MFCD00066461
Spezifische Drehung -8.0° to -9.5° (20°C, 589nm) (C=5, 2N HCl)
Synonym d-cysteine, d-cystein, 2s-2-amino-3-sulfanylpropanoic acid, d-zystein, cysteine, d, s-2-amino-3-mercaptopropanoic acid, d-amino-3-mercaptopropionic acid, d-cys, h-d-cys-oh, cysteine
InChI-Schlüssel XUJNEKJLAYXESH-RUOZJJLTNA-N
SMILES N[C@H](CS)C(O)=O
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-sulfanylpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 121.15
Menge 1 g
PubChem CID 92851
ChEBI CHEBI:16375
Formelmasse 121.16
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Kristallpulver