Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Biotin, 98 %
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D(+)-Biotin |
Schmelzpunkt | 231.0°C to 233.0°C |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 25 g |
Merck Index | 15,1236 |
Spezifischer Drehzustand | + 89.00 (20.00°C c=1,0.1N NaOH) |
Spezifische Drehung | + 89.00 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 0.22g/L (25°C). Other solubilities: more soluble in hot water and dil. alkali,0.8g/L alcohol,insoluble in most other common organic solvents |
Formelmasse | 244.31 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- D(+)-Biotin