Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Biotin, 98 % Artikelnummer.: 10308013
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Biotin, 98 %
Artikelnummer. 10308013
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10308013
Marke: Thermo Scientific Chemicals 230090050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58-85-5
Summenformel C10H16N2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 244.31
MDL-Nummer MFCD00005541
InChI-Schlüssel YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N
Synonym biotin, d-biotin, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin
PubChem CID 171548
ChEBI CHEBI:15956
IUPAC-Name 5-[(3aS,4S,6aR)-2-Oxo-1,3,3a,4,6,6a-Hexahydrothieno[3,4-d]Imidazol-4-yl]Pentansäure
SMILES OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(+)-Biotin
Schmelzpunkt 231.0°C to 233.0°C
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15,1236
Spezifischer Drehzustand + 89.00 (20.00°C c=1,0.1N NaOH)
Spezifische Drehung + 89.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.22g/L (25°C). Other solubilities: more soluble in hot water and dil. alkali,0.8g/L alcohol,insoluble in most other common organic solvents
Formelmasse 244.31
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467406 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2024 Catalog Number230090010,230090250,230090050,230095000
ChargennummerA0463630 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/06/2024 Catalog Number230090010,230090250,230090050,230095000
ChargennummerA0460641 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/02/2024 Catalog Number230090010,230090250,230090050,230095000
ChargennummerA0459006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2024 Catalog Number230090010,230090250,230090050,230095000
ChargennummerA0458015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2023 Catalog Number230090010,230090250,230090050,230095000
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Biotin, 98 % >