Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Biotin, 98 %
Artikelnummer. 10053120 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
Artikelnummer. 10053120
Marke: Thermo Scientific Chemicals 230095000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 58-85-5 | C10H16N2O3S | 244.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58-85-5
Summenformel C10H16N2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 244.31
MDL-Nummer MFCD00005541
InChI-Schlüssel YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N
Synonym biotin, d-biotin, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin
PubChem CID 171548
ChEBI CHEBI:15956
IUPAC-Name 5-[(3aS,4S,6aR)-2-Oxo-1,3,3a,4,6,6a-Hexahydrothieno[3,4-d]Imidazol-4-yl]Pentansäure
SMILES OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D(+)-Biotin
Schmelzpunkt 231.0°C to 233.0°C
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 500 mg
Merck Index 15,1236
Spezifische Drehung + 89.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.22g/L (25°C). Other solubilities: more soluble in hot water and dil. alkali,0.8g/L alcohol,insoluble in most other common organic solvents
Formelmasse 244.31
Reinheit (%) 98%