Learn More
Molecular Probes™ D-Biotin
D-Biotin
Marke: Molecular Probes™ B1595
142.50 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21979" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
D-Biotin bindet mit hoher Affinität an Streptavidin-, Avidin- und Neutravidin™-Biotin-bindende Proteine. Diese Lösung kann in Verbindung mit nicht markiertem Streptavidin oder Avidin in Verfahren zur Blockierung endogenen Biotine verwendet werden.Spezifikation
Unkonjugiert | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Fest | |
Biotin (nicht konjugiert) |
1 g | |
Raumtemperatur | |
Invitrogen™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.