Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Asparagin-Monohydrat
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D-Asparagine monohydrate |
Schmelzpunkt | 280.0°C |
Summenformel | C4H8N2O3·H2O |
Strukturformel | H2NCOCH2CH(NH2)CO2H·H2O |
Beilstein | 04, 471 |
Merck Index | 14, 837 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility aq. soln.: 35 g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acids and alkalies, practically insoluble in methanol, ethanol, ether, and benzene |
Formelmasse | 150.13 |
Menge | 25 g |