Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Asparagin-Monohydrat
Artikelnummer. 17271136
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5794-24-1
Molekulargewicht (g/mol) 150.13
InChI-Schlüssel RBMGJIZCEWRQES-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-Name 2-amino-3-carbamoylpropanoic acid hydrate
SMILES O.NC(CC(N)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Asparagine monohydrate
Schmelzpunkt 280.0°C
Summenformel C4H10N2O4
Strukturformel H2NCOCH2CH(NH2)CO2H·H2O
Beilstein 04, 471
Merck Index 14, 837
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: 35 g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acids and alkalies, practically insoluble in methanol, ethanol, ether, and benzene
Formelmasse 150.13
Menge 1 g