Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Arginin-Monohydrochlorid, 99 %
Beschreibung
The influence in creatinine metabolismis that by that d-arginine monohydrochloride caused slightly larger increases in muscle creatine. D-Arginyl ethyl ester was synthesized by vigorously stirring D-arginine monohydrochloride and excess anhydrous ethanol in an ice bath.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Der Einfluss auf den Kreatininstoffwechsel ist, dass dadurch D-Arginin-Monohydrochlorid einen etwas größeren Anstieg des Muskelkreatins verursacht hat. D-Arginylethylester wurde durch kräftiges Rühren von D-Arginin-Monohydrochlorid und überschüssigem wasserfreiem Ethanol in einem Eisbad synthetisiert.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (50 mg/ml) und 3 N HCl (5).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | D-Arginine monohydrochloride |
Schmelzpunkt | 216°C to 218°C |
Beilstein | 5773432 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (50mg/ml),and 3N HCl (5). |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 210.67 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Reinheit (%) | 99% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
T21I018 | Analysenzertifikat | 29/07/2022 | A16222.03,A16222.14,A16222.06 |
N21A047 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A16222.03,A16222.14,A16222.06 |
R26G022 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A16222.03,A16222.14,A16222.06 |
A4913A | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A16222.03,A16222.14,A16222.06 |
I26Z008 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A16222.03,A16222.14,A16222.06 |