Learn More
D-allo-Isoleucin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15473627
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1509-35-9
Summenformel C6H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 131.18
MDL-Nummer MFCD00066445
InChI-Schlüssel AGPKZVBTJJNPAG-CRCLSJGQSA-N
Synonym d-alloisoleucine, d-allo-isoleucine, 2r,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, allo-d-isoleucine, alloisoleucine, d, h-d-allo-ile-oh, threo-d-isoleucine, dl-allo-isoleucine, hile, h-dl-allo-ile-oh
PubChem CID 94206
ChEBI CHEBI:20899
IUPAC-Name (2R,3S)-2-amino-3-Methylpentansäure
SMILES CC[C@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-allo-Isoleucine
Schmelzpunkt ∽285°C (decomposition)
Beilstein 1721794
Formelmasse 131.18
Reinheit (%) 97%
Menge 250 mg
Optische Drehung −37° (c=1 in 5N HCl)