Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Alanin, 99 % Artikelnummer.: 11493923
Thermo Scientific Chemicals D-Alanin, 99 %
Artikelnummer. 11493923
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11493923
Marke: Thermo Scientific Chemicals A10231.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
D-Alanine is essential for the biosynthesis of peptidoglycan crosslinking sub-units that are used for bacterial cell walls.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-Alanin ist für die Biosynthese von Peptidoglycan-Vernetzungsuntereinheiten, die für bakterielle Zellwände verwendet werden, unerlässlich.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (155 mg/ml bei 20 °C), Ethanol (schwer) und Pyridin (schwer). Unlöslich in Äther und Aceton.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Starke Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 338-69-2
Summenformel C3H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 89.09
MDL-Nummer MFCD00008077
InChI-Schlüssel QNAYBMKLOCPYGJ-UWTATZPHSA-N
Synonym d-alanine, 2r-2-aminopropanoic acid, r-alanine, h-d-ala-oh, d-2-aminopropionic acid, d-ala, r-2-aminopropanoic acid, d-alpha-alanine, alanine, d, alanine d-formMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 71080
ChEBI CHEBI:15570
IUPAC-Name (2R)-2-Aminopropansäure
SMILES C[C@@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Alanine
Schmelzpunkt ∼295°C (decomposition)
Beilstein 1720249
Merck Index 14,204
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (155mg/ml at 20°C),ethanol (slightly),and pyridine (slightly). Insoluble in ether,and acetone.
Menge 25 g
Formelmasse 89.09
Optische Drehung −14° (c=5 in 5N HCl)
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX25K042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2024 Catalog NumberA10231.22,A10231.06,A10231.14
Chargennummer10252677 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2024 Catalog NumberA10231.22,A10231.06,A10231.14
ChargennummerT22K033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/08/2024 Catalog NumberA10231.22,A10231.06,A10231.14
Chargennummer10248932 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/12/2023 Catalog NumberA10231.22,A10231.06,A10231.14
Chargennummer10247270 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/07/2023 Catalog NumberA10231.22,A10231,A10231.06,A10231.14
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals D-Alanin, 99 % >