Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Alanin, ≥99 % Artikelnummer.: 11329711
Thermo Scientific Chemicals D-Alanin, ≥99 %
Artikelnummer. 11329711
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 11329711
Marke: Thermo Scientific Chemicals 172081000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 338-69-2
Summenformel C3H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 89.09
MDL-Nummer MFCD00008077
InChI-Schlüssel QNAYBMKLOCPYGJ-UWTATZPHSA-N
Synonym d-alanine, 2r-2-aminopropanoic acid, r-alanine, h-d-ala-oh, d-2-aminopropionic acid, d-ala, r-2-aminopropanoic acid, d-alpha-alanine, alanine, d, alanine d-formMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 71080
ChEBI CHEBI:15570
IUPAC-Name (2R)-2-Aminopropansäure
SMILES C[C@@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material D-Alanine
Schmelzpunkt 278.0°C to 282.0°C
Arsen (As) 2ppm max. (As2O3)
Farbe Weiß
Chlorid 0.1% max.
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verlust bei Trocknung 0.2% max. (105°C, 3 hrs)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(NH2)CO2H
Spezifische Drehung − 14.50
Transmission 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Sulfatasche 0.2% max.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 155g/L in water (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether and organic solvents
Spezifischer Drehzustand − 14.50 (20.00°C c=10,6N HCl)
Menge 100 g
Formelmasse 89.09
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/07/2024 Catalog Number172080250,172081000,172080050
ChargennummerA0460906 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/03/2024 Catalog Number172080250,172081000,172080050
ChargennummerA0452419 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/04/2023 Catalog Number172080250,172081000,172080050
ChargennummerA0449719 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2023 Catalog Number
ChargennummerA0402722 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number172080250,172081000,172080050
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals D-Alanin, ≥99 % >