Learn More
Thermo Scientific™ D.A.R.T.‘S™ (Disposable Automation Research Tips)
Mit Thermo Scientific™ D.A.R.T.'s™ erreichen Sie die ultimative Leistungsfähigkeit beim automatischen Pipettieren.
Marke: Thermo Scientific™ 5571
247.99 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24288" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ D.A.R.T.'s™ erreichen Sie die ultimative Leistungsfähigkeit beim automatischen Pipettieren. Anders als herkömmliche Automatisierungsspitzen werden die D.A.R.T.s in stabilen Einwegmagazinen geliefert und lassen sich durch Anpressen auf einem Silikonpolster dicht auf die Pipettenköpfe aufsetzen. Diese abschließende Dichtung minimiert die Verdrängung des Volumens und gewährleistet eine gerade Spitze, gleichmäßiges Dispensieren und damit auch einen besseren Zugang zu den Wells. Die kleine innere Spitzenöffnung ermöglicht die Bildung kleinerer Tropfen und damit optimale Genauigkeit und Präzision. Kompatibel mit: Thermo Scientific™ Matrix™ Hydra™ DT, Matrix™ PlateMate™ 2 x 2, Matrix™ PlateMate™ 2 x 3, PlateMate™ Plus Systeme und Versette.
Merkmale:- Das abgestufte Design minimiert Volumenverdrängungen und gewährleistet die Spitzengeradlinigkeit und damit besseren Zugang zum Well.
- Die Abdichtung sorgt für konsistente Spitzenhöhen und somit das präzise Dispensieren niedriger Volumina
- Hochgradig polierte Flächen gewährleisten eine niedrige Flüssigkeitsretention.
- Die kleine innere Spitzenöffnung ermöglicht eine bessere Tropfenformierung und damit optimale Genauigkeit und Präzision.
- Es sind sterile Spitzen, sterile Spitzen mit Filter, Spitzen mit großer Öffnung und extra lange Spitzen erhältlich.
- Eine gründliche Prüfung gewährleistet die einwandfreie Formierung sowie die Geradlinigkeit der Spitzen.
- Die optimale Abdichtung gewährleistet konsistente Spitzenhöhen und damit präzise Dispensierung geringer Volumina.
- Das gesamte Modul ist schnell abnehm- und einsetzbar, was die Spitzen schont und Kontamination vermeidet.
Kompatibel mit: Thermo Scientific™ Matrix™ Hydra™ DT, Matrix™ PlateMate™ 2x 2, Matrix™ PlateMate™ 2x 3, PlateMate™ Plus Systems und Versette.
Spezifikation
Tipps | |
Ungefiltert | |
Natural | |
ISO 9001 und ISO 13485 | |
Racks | |
20 x 96 Spitzen | |
Ja | |
Matrix SerialMate™ |
30 μ l | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
Frei von RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin | |
Automatisierung | |
1920 Spitzen | |
Thermo Scientific™ Matrix SerialMate |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.