Learn More
Thermo Scientific™ D.A.R.T.‘S™ (Disposable Automation Research Tips)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10592285
Click to view available options
Volumen (metrisch):
12,5 μl
30 μ l
30 μl
30 μl
100 μl
220 μl
250 μl
Sterilität:
Steril
Unsteril
Gefiltert:
Gefiltert
Ungefiltert
Verpackung:
10 x 384 Spitzen
20 x 384 Spitzen
20 x 384 Spitzen
20 x 96 Spitzen
20 x 96 Spitzen
Unit Size:
1920 Stück
3840 Stück
7680 Stück
Product Code. 10592285
Brand: Thermo Scientific™ 5317
Only null left
Add to basket
Add to basket
Mit Thermo Scientific™ D.A.R.T.'s™ erreichen Sie die ultimative Leistungsfähigkeit beim automatischen Pipettieren.
Mit Thermo Scientific™ D.A.R.T.'s™ erreichen Sie die ultimative Leistungsfähigkeit beim automatischen Pipettieren. Anders als herkömmliche Automatisierungsspitzen werden die D.A.R.T.s in stabilen Einwegmagazinen geliefert und lassen sich durch Anpressen auf einem Silikonpolster dicht auf die Pipettenköpfe aufsetzen. Diese abschließende Dichtung minimiert die Verdrängung des Volumens und gewährleistet eine gerade Spitze, gleichmäßiges Dispensieren und damit auch einen besseren Zugang zu den Wells. Die kleine innere Spitzenöffnung ermöglicht die Bildung kleinerer Tropfen und damit optimale Genauigkeit und Präzision. Kompatibel mit: Thermo Scientific™ Matrix™ Hydra™ DT, Matrix™ PlateMate™ 2 x 2, Matrix™ PlateMate™ 2 x 3, PlateMate™ Plus Systeme und Versette.
Eigenschaften:
  • Das abgestufte Design minimiert Volumenverdrängungen und gewährleistet die Spitzengeradlinigkeit und damit besseren Zugang zum Well
  • Hochgradig polierte Flächen gewährleisten eine niedrige Flüssigkeitsretention
  • Kleinere innerer Spitzenöffnung ermöglicht die Bildung kleinerer Tropfen.
  • Erhältlich sind sterile Spitzen, sterile Spitzen mit Filter, Spitzen mit großer Öffnung und extra lange Spitzen.
  • Eine gründliche Prüfung gewährleistet die einwandfreie Formierung sowie die Geradheit der Spitzen.
  • Die optimale Abdichtung gewährleistet konsistente Spitzenhöhen und damit präzise Dispensierung geringer Volumen
  • Das gesamte Modul ist schnell abnehm- und einsetzbar, was die Spitzen schont und Kontamination vermeidet
Enthält: 20 Magazine pro Karton
Kompatibel mit: Thermo Scientific™ Matrix™ Hydra™ DT, Matrix™ PlateMate™ 2x3 und PlateMate™ Plus Systemen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volumen (metrisch) 30 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Steril
Farbe Natural
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) Standard
Zertifizierung/Konformität ISO 9001 und ISO 13485
Reinigungsnachweise Frei von RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin
Format Racks
Spitzenform Automatisierung
Verpackung 20 x 384 Spitzen
Menge 7680 Spitzen
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific Matrix Hydra DT, Thermo Scientific PlateMate Plus, Thermo Scientific Versette
Produktlinie D.A.R.T.s
Show More Show Less
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.