Learn More
Thermo Scientific™ D.A.R.T.‘S™ (Disposable Automation Research Tips)
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ D.A.R.T.'s™ erreichen Sie die ultimative Leistungsfähigkeit beim automatischen Pipettieren. Anders als herkömmliche Automatisierungsspitzen werden die D.A.R.T.s in stabilen Einwegmagazinen geliefert und lassen sich durch Anpressen auf einem Silikonpolster dicht auf die Pipettenköpfe aufsetzen. Diese abschließende Dichtung minimiert die Verdrängung des Volumens und gewährleistet eine gerade Spitze, gleichmäßiges Dispensieren und damit auch einen besseren Zugang zu den Wells. Die kleine innere Spitzenöffnung ermöglicht die Bildung kleinerer Tropfen und damit optimale Genauigkeit und Präzision. Kompatibel mit: Thermo Scientific™ Matrix™ Hydra™ DT, Matrix™ PlateMate™ 2 x 2, Matrix™ PlateMate™ 2 x 3, PlateMate™ Plus Systeme und Versette.
Eigenschaften:
- Das abgestufte Design minimiert Volumenverdrängungen und gewährleistet die Spitzengeradlinigkeit und damit besseren Zugang zum Well
- Hochgradig polierte Flächen gewährleisten eine niedrige Flüssigkeitsretention
- Kleinere innerer Spitzenöffnung ermöglicht die Bildung kleinerer Tropfen.
- Erhältlich sind sterile Spitzen, sterile Spitzen mit Filter, Spitzen mit großer Öffnung und extra lange Spitzen.
- Eine gründliche Prüfung gewährleistet die einwandfreie Formierung sowie die Geradheit der Spitzen.
- Die optimale Abdichtung gewährleistet konsistente Spitzenhöhen und damit präzise Dispensierung geringer Volumen
- Das gesamte Modul ist schnell abnehm- und einsetzbar, was die Spitzen schont und Kontamination vermeidet
Enthält: 20 Magazine pro Karton
Kompatibel mit: Thermo Scientific™ Matrix™ Hydra™ DT, Matrix™ PlateMate™ 2x3 und PlateMate™ Plus Systemen.
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 100 μl |
| Gefiltert | Gefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Natural |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Länge (angloamerikanisch) | Standard |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 und ISO 13485 |
| Reinigungsnachweise | Frei von RNase, DNase, DNA, ATP und Endotoxin |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Automatisierung |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.