Learn More
Thermo Scientific™ D.A.R.T.'s™ (Disposable Automation Research Tips)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-3665555
Click to view available options
Volumen (metrisch):
30 μl
300 μl
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
1920 Stück
Artikelnummer. 11996716
Marke: Thermo Scientific™ 551611
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
20 Magazine pro Kasten
D.A.R.T.'S Spitzen (DART Disposable Automation Research Tips) wurden für höchste Leistungsfähigkeit beim automatischen Pipettieren entwickelt
Im Gegensatz zu herkömmlichen Automationsspitzen werden D.A.R.T-Spitzen in Einwegmagazinen mit hoher Steifigkeit geliefert, die mit Hilfe eines Silikonplättchens am Pipettierkopf abgedichtet werden. Dadurch wird eine hohe Abdichtung erzielt, die Schwankungen in der Spitzenhöhe ausgleicht und statische Aufladungen vermeidet. Dies gewährleistet ein gleichmäßiges Dispensieren in Mikrotiterplatten-Wells.
  • Verwendbar mit Systemen vom Typ Matrix Hydra DT, Matrix PlateMate 2x3 und PlateMate Plus
  • Das abgestufte Design minimiert Volumenverdrängungen und gewährleistet die Spitzengeradlinigkeit und damit besseren Zugang zum Well
  • Hochgradig polierte Flächen gewährleisten eine niedrige Flüssigkeitsretention
  • Die kleine innere Spitzenöffnung ermöglicht eine bessere Tropfenformierung und damit optimale Genauigkeit und geringe Fehlertoleranzbreite
  • Eine gründliche Überprüfung auf einwandfreie Formierung sowie Geradlinigkeit gewährleistet, dass die Spitzen fehlerfrei sind
  • Die optimale Abdichtung gewährleistet konsistente Spitzenhöhen und damit präzise Dispensierung geringer Volumen
  • Das gesamte Modul ist schnell abnehm- und einsetzbar, was die Spitzen schont und Kontamination vermeidet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 300 μl
Sterilität Unsteril
Spitzenform Automatisierung
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific Versette, Thermo Scientific Matrix PlateMate 2x3, Thermo Scientific Matrix Hydra DT
Produktlinie D.A.R.T.s