Learn More
Invitrogen™ CytoVista™ Tissue Imaging Chamber, 0.75 mm deep
Die CytoVista-Gewebebildgebungskammer kann bei der Bildgebung von fluoreszierend gefärbtem Gewebe oder 3D-Zellkulturen verwendet werden.
Marke: Invitrogen™ V11333
41.58 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese Kammern bestehen aus Silizium und sind chemisch inert und daher beständig gegen jedes Klärungsreagenz. Legen Sie die Probe nach der Fluoreszenzmarkierung und Aufreinigung von Gewebe oder 3D-Zellkulturen zusammen mit der Bildgebungslösung in diese Kammer. Legen Sie dann ein Deckglas auf die Oberseite, und schon sind Sie bereit für die Bildgebung.
Zu den Merkmalen der CytoVista-Produktfamilie von Klärungsreagenzien für Gewebe und 3D-Zellkulturen gehören:
• Schnelle Klärung fluoreszierend markierter Gewebe für die 3D-Bildgebung
• Minimale Schrumpfung, Expansion oder andere morphologische Veränderungen des Gewebes
• Der einfache Arbeitsablauf erfordert keine speziellen Instrumente oder Geräte und lässt sich leicht an IHC anpassen
• Kompatibel mit den meisten Fluorophoren, einschließlich Farbstoffen und fluoreszierenden Proteinen
Im CytoVista-Klärungsprozess für 3D-Zellkulturen und Gewebe werden Gewebe und 3D-Kulturzellen mit minimaler Veränderung ihrer Morphologie oder Nachweisempfindlichkeit mit fast allen Fluorophoren geklärt. Mit einem anwenderfreundlichen Protokoll kann das gesamte Mausgehirn (8 mm-Schnitt) innerhalb von 24 Stunden oder ein 1 mm-Schnitt in 2 Stunden geklärt werden, ohne dass spezielle Instrumente oder Geräte verwendet werden müssen.
Der CytoVista-Klärungsprozess ist mit den meisten Fluorophoren kompatibel, einschließlich fluoreszierender Proteine, die mit gängigen fluoreszierenden Bildgebungsinstrumenten wie Weitfeldmikroskopen, High-Content-Analysegeräten, Konfokal- und Lichtscheibenmikroskopen erkannt werden. Für Erstanwender empfehlen wir das CytoVista-Gewebeklärungs/-färbekit (Kat.-Nr. V11324) oder das CytoVista-3D-Zellkulturklärungs/-färbekit (Kat.-Nr. V11325). Diese Kits enthalten alle erforderlichen Reagenzien zur Klärung und IHC-Färbung.
Die CytoVista-Klärungstechnologie reinigt Gewebe ausreichend für die 3D-Fluoreszenzbildgebung, ändert aber im Gegensatz zu anderen Klärungstechniken die Gewebemorphologie nicht wesentlich. Minimale morphologische Veränderungen, wie Schrumpfung und Kontraktion, wurden beobachtet. Bei kostbaren Proben kann die Klärung umgekehrt werden, und das Gewebe kann für histologische Studien wie H&E-Färbungen verarbeitet werden.
Für Gewebe, die leichter zu klären sind, wie Gehirn, Lunge, Darm, Haut und Gewebe mit einer Dicke von weniger als 250 µm, reicht die Behandlung mit dem CytoVista-Gewebeklärungsreagenz für die 3D-Bildgebung aus. Gewebe mit einer Dicke von mehr als 250 µm oder die schwer zu klären sind, wie Niere, Leber, Herz und Plazenta, erfordern jedoch eine Vorbehandlung mit dem CytoVista-Gewebeklärungsreagenz, gefolgt von einer Behandlung mit dem CytoVista-Gewebeklärungs-Enhancer.
Das CytoVista-3D-Zellkultur-Klärungsreagenz wird für Sphäroide oder Organoide mit einer Dicke von bis zu 1 mm empfohlen.
Für harte Gewebe, wie Knochen, Knorpel und Bindegewebe, wird das CytoVista-Gewebeklärungsreagenz nicht empfohlen.
Spezifikation
Bildgebungskammer | |
Silikon | |
Bei Raumtemperatur lagern. |
|
6 chambers | |
6 chambers |
Zellkultur | |
0,75 mm | |
Raumtemperatur | |
Image-iT™ |