Learn More
Econix™ Bio-bins™ zytotoxische/zytostatische Behälter
Verwenden Sie Econix™ 30L Biobins™ zytotoxische/zyostatische Dosen, um zytotoxische/zyostatische Abfälle zu entsorgen.Die Behälter verfügen über einen integrierten Deckel und Griffe, eine wasserfeste Konstruktion und ein platzsparendes, flaches Faltdesign.
105.00 € - 279.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | UN3291. |
---|---|
Verschlusstyp | Temporär und permanent |
Farbe | Violett |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für zytotoxische und zytostatische Abfälle |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12913675
|
Econix™
BEXBB1PL |
1 l |
174.00 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
12943675
|
Econix™
BEXBB5PL |
5 l |
279.00 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
12963665
|
Econix™
BEXBBPIP6PL |
6 l |
133.00 €
40 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
12993675
|
Econix™
BEXBB30PL |
30 l |
105.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- 96 % Abfallbehälter auf Papierbasis, ohne Kunststoff, zur einmaligen Verwendung, nicht für scharfe Gegenstände
- Faltbar zur einfachen Aufbewahrung
- Robuste, auslaufsichere Bauweise
- Auslaufsicherer, integrierter Deckel
- Integrierte Saugmatte
- UN 3291-zugelassen
Spezifikation
UN3291. | |
Violett | |
Für zytotoxische und zytostatische Abfälle |
Temporär und permanent | |
Autoklavierbar | |
Abfallbehälter ohne scharfe/spitze Gegenstände |