Learn More
Epredia™ Zubehör für Cytospin™ 4 Zytozentrifuge
Artikelnummer. 12698026 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Typ:
Heißsiegel
Rotorkopfdichtungen
Packungsgröße:
1 Stück
3 Stück
Artikelnummer. 12698026
Marke: Epredia™ 59910019
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verwenden Sie dieses Zubehör mit der Epredia™ Cytospin™ 4 Zentrifuge.
Verwenden Sie dieses Zubehör mit der Thermo Scientific™ Cytospin™ 4 Zentrifuge.
  • Verkürzen Sie die Vorbereitungszeit, indem Sie einen zweiten abgedichteten Kopf bereit haben, wenn die Verarbeitung des ersten abgeschlossen ist
  • Autoklavierbar
  • 12-Kammerkopf dichtet vollständig ab
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Heißsiegel
Zur Verwendung mit (Geräte) Cytospin™ 4 Zytozentrifuge