Learn More
Cytiva Cytopor 1
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
20 g
Packungsgröße:
1 Stück
Description
Cytopore1 makroporöse Mikroträger sind hauptsächlich für den Einsatz in Suspensionskultursystemen für das Wachstum adhärenter rekombinanter chinesischer Hamster-Ovarialzellen (CHO) und die Produktion rekombinanter Proteine konzipiert. Makroporöse Cytopore Mikroträger für Zellkulturen von Cytiva. Die Mikroträgerkultur ist ein Verfahren, das die Kultur von verankerungsabhängigen Zellen mit hohem Ertrag ermöglicht. Cytopore Mikroträger sind makroporös und ermöglichen es den Zellen, in 3D zu wachsen und eine noch größere Oberfläche pro Volumen zu versorgen, um diese ohnehin ertragreiche Kulturtechnik noch zu verbessern. Die Mikroträger werden aufgrund der mit der Zellulosematrix gekoppelten DEAE-Gruppen positiv geladen und haben eine sehr präzise Partikelgrößenverteilung und Netzstruktur, bei der das Verhältnis von Oberfläche zu Partikelmaterial mehr als 95 zu 1 beträgt. Die Netzstruktur ermöglicht die genaue Beobachtung gefärbter Zellen während ihres Wachstums innerhalb der Mikroträger.
- Die makroporöse Struktur der Cytopore Mikroträger fördert das Zellwachstum in die Perle, während die Mikroporen eine maximale Nährstoffverfügbarkeit bieten.
- Die Eigenschaften von Cytopore ermöglichen das Wachstum von Zellen, die hohe Rezirkulationsraten und eine hohe Nährstoffverfügbarkeit erfordern.
- Optimiert für das Wachstum von r-CHO in Rührbehälterkulturen, ist aber auch auf Zelllinien anwendbar, die eine ähnliche Oberflächenladung erfordern.
- Transparent zur Durchführung einfacher mikroskopischer Untersuchungen anhaftender Zellen.
Specifications
Specifications
| Beschreibung | Cytopore 1 Mikroträger |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Optimiert für das Wachstum von r-CHO in Rührbehälterkulturen, ist aber auch auf Zelllinien anwendbar, die eine ähnliche Oberflächenladung erfordern. |
| Oberflächenbehandlung | Hydrophiler DEAE-Ionenaustauscher, positive Ladung |
| Material | Quervernetzte Baumwollzellulose |
| Partikelgröße (metrisch) | 230 μm, sphärisch |
| Menge | 20 g |