Learn More
Thermo Scientific™ Cytoperm™ 2 CO2-Gasinkubator, 220 l, elektropolierter Edelstahl
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
220 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Einfache Handhabung empfindlicher oder infektiöser Proben bei gleichzeitiger Maximierung von Sicherheit und Schutz vor Kontamination mit dem Thermo Scientific™ Cytoperm™ 2 CO2 Inkubator mit Begasung.
Hauptmerkmale:
- Cytoperm 2 regelt Temperatur, CO2-Gehalt und relative Luftfeuchtigkeit
- Praktische Heißluft-Desinfektion bei 180 °C, ohne dass Anschlüsse oder Sensoren entfernt werden müssen
- Externes Wasserreservoir — keine offenen Wasserflächen im Inneren, um einer Kontamination effektiv entgegenzuwirken
- Luftmantel-Heizsystem sorgt für konstante und stabile Temperaturen an allen Innenoberflächen
- Sechs individuell abgedichtete Glastüren minimieren Änderungen der Atmosphäre beim Öffnen, verkürzen Wiederherstellungszeiten erheblich und reduzieren das Kontaminationsrisiko.
- Einzigartige pyrolytische Keimsperre sterilisiert Wasserdampf aus externem Reservoir vor der Einbringung in die Kulturkammer
- Vollständige Feuchtigkeitsregelung und -anzeige
- Fortlaufende Überwachung von Umgebungsparametern
- Wärmeleitfähigkeits-CO2-Sensor für ausgezeichnete langfristige Stabilität und Zuverlässigkeit
Kompatibel mit:
- Untergestell, Höhe 300 mm (50031348)
- Untergestell, Höhe 780mm (50029597)
- Gestell zum Stapeln zweier Einheiten (50053628)
- Zusätzlicher Einlegeboden aus Edelstahl, halbe Breite, mit zwei Auflagebügeln (50029943)
- Gasflaschenmonitor mit akustischem Signal, 120/230 V, 50/60 Hz (50046033)
- Flaschendruckminderer für CO2 (03429937)
- Flaschendruckminderer für N2 (03429942)
- Flaschendruckminderer für O2 (03429943)
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 7,7 cu. ft. |
| Datenausgabe | Gehäuse RS232 |
| Beschreibung | Einzelner 220-l-Inkubator |
| Kapazität (metrisch) | 220 l |
| Kammermaterial | Elektropolierter Edelstahl |
| CO2-Konzentrationsbereich | 0 bis 20% |
| CO2-Sensortechnologie | TC-Sensor |
| Beleuchtung | LED |
| Material | Edelstahl |
| Sauerstoffregelung | Keine |
| Mehr anzeigen |