missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytokeratin 10 Antibody (rKRT10/6923), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
254.00 € - 492.00 €
Spezifikation
Antigen | Cytokeratin 10 |
---|---|
Klon | rKRT10/6923 |
Konzentration | 0.2 mg/ml |
Verdünnung | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18652174
|
Novus Biologicals
NBP3-20243-100ug |
100 μg |
492.00 €
100 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18660374
|
Novus Biologicals
NBP3-20243-20ug |
20 μg |
254.00 €
20 Mikrogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Cytokeratin 10 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 10 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Spezifikation
Cytokeratin 10 | |
0.2 mg/ml | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Cell Biology, Cellular Markers | |
10mM PBS with 0.05% BSA | |
3858 | |
IgG1 κ | |
Protein A or G purified |
rKRT10/6923 | |
Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
Monoclonal | |
Purified | |
RUO | |
Human | |
BCIE, BIE, CK10, CK-10, cytokeratin 10, Cytokeratin-10, EHK, K10keratosis palmaris et plantaris, keratin 10, Keratin 10 (epidermolytic hyperkeratosis; keratosis palmaris et plantaris), keratin, type I cytoskeletal 10, keratin-10, KPP | |
Recombinant fragment (around aa384-584) of human Cytokeratin 10 protein (exact sequence is proprietary) | |
Primary | |
Store at 4&drg;C. Do not freeze. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Cytokeratin 10 Antibody (rKRT10/6923), Novus Biologicals™