Learn More
Cytochrom C vom Pferdeherz, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11453430
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Chemische Identifikatoren
CAS 9007-43-6
Summenformel C40H48FeN6O6S4
Molekulargewicht (g/mol) 892.94
MDL-Nummer MFCD00130890
InChI-Schlüssel UMUOLVQYJUIZKD-RHANTFMNSA-L
Synonym Cytochrom c, 3-7,12-bis 1-2-amino-3-methylamino-3-oxopropylsulfanylethyl-18-2-carboxyethyl-3,8,13,17-tetramethylporphyrin-21,23-diid-2-yl-Propansäure; Eisen 2+
PubChem CID 16057918
IUPAC-Name 3-[8,13-bis[1-[2 -amino-3-(methylamino)-3-oxopropyl]sulfanylethyl]-18-(2-carboxyethyl)-3,7,12,17-tetramethylporphyrin-21,24-diid-2-yl]Propansäure; Eisen(2+)
SMILES CC(SC(=O)[C@@H](N)CS)C1=C(C)\C2=C\C3=C(C(C)SC(=O)[C@@H](N)CS)C(C)=C4CC5N=C(\C=C6/N([Fe++]N34)\C(=C/C1=N2)C(C)=C6CCC(O)=O)C(CCC(O)=O)=C5C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cytochrom C
Namenshinweis Vom Pferdeherz
Menge 500 mg
Formelmasse 12000