Learn More
Thermo Scientific™ Cyto-Cal™ Ausrichtungspartikel
Artikelnummer. p-6012000 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
488 Laser-Ausrichtung Perlen
633 Laser-Ausrichtung Perlen
Packungsgröße:
3 Milliliter
Enthält Natriumazid.
Artikelnummer. 11868293
Marke: Thermo Scientific™ FA3R
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Enthält Natriumazid.
Erzielen Sie mit Thermo Scientific™ Cyto-Cal™ Ausrichtungspartikeln außergewöhnliche Genauigkeit und Rückmeldung zu Laserleistung, Ausrichtung und Störsignalen in der Anregungs- und Emissionsoptik.
Erzielen Sie mit Thermo Scientific™ Cyto-Cal™ Ausrichtungspartikeln außergewöhnliche Genauigkeit und Rückmeldung zu Laserleistung, Ausrichtung und Störsignalen in der Anregungs- und Emissionsoptik. Cyto-Cal Ausrichtungspartikel bieten eine erstklassige Methode für die optische Ausrichtung und Fokussierung der Durchflusszellen von Durchflusszytometern. Die 3 μm-Partikel bieten hinsichtlich Größe und gleichförmiger Fluoreszenz höchste Qualität und erlauben so die bestmögliche Optimierung jedes zu messenden Parameters. Diese Partikel sind innen mit chemisch stabilen Farbstoffen gefärbt und bieten daher eine hervorragende Signalstabilität.
  • Eine optimale Bead-Größe und gleichmäßige Farbstoffintensität sorgen für herausragende Genauigkeit beim Ausrichten der Optiken des Durchflusszytometers, um exakte Ergebnisse sicherzustellen.
  • 3 μm-Mikrosphären aus Polystyrol mit eingekapselten Farbstoffen
  • Ausgezeichnete Bead-Größe und einheitliche Farbstoffintensität sorgen für außergewöhnliche Genauigkeit
  • Die Partikel sind für eine hervorragende Signalstabilität innen mit chemisch stabilen Farbstoffen gefärbt
  • Cyto-Cal™ 488 Ausrichtungs-Beads werden von der 488 nm Spektrallinie des Argonlasers angeregt und haben ein breites Emmisionsspektrum, mit dem sie die FL1-(FITC), FL2- (PE) und FL3- (PE-Cy5) Kanäle gleichzeitig ausrichten können
  • Cyto-Cal™ 633 Ausrichtungs-Beads werden mit dem 633 nm-He-Ne-Laser (635 nm-Diodenlaser) optimal angeregt und haben ihre maximale Emission bei 700 nm. Sie dienen zur Ausrichtung des FL4 (APC) Kanals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusatzstoff 0,05 % Tween-20-Dispergiermittel/Tensid mit 2 mM Natriumazid-Konservierungsmittel
Zertifizierung/Konformität Jedem Standardpaket liegt ein Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST bei, das eine Beschreibung der Kalibriermethode und der damit verbundenen Ungenauigkeit sowie eine Tabelle mit den chemischen und physikalischen Eigenschaften enthält.
Inhalt und Lagerung Sofern nicht anders angegeben, bei Nichtverwendung kühl lagern (bei 2 bis 8 °C), jedoch nicht einfrieren. Aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten Produkt entweder manuell durch vorsichtiges Überkopfdrehen oder mittels Vortexmixer mischen.
Inhalt Gefärbte Polymer-Mikrosphären in Wasser
Beschreibung 633 Laser-Ausrichtung Perlen
Farbe Rot
Material Polystyrol
Produkttyp Ausrichtpartikel
Farbstofftyp Firefli fluoreszierendes Rot (488, 633, 635/700 nm)
Enthält Sicherheitsdatenblatt (SDB) und Paketeinleger
Partikeldichte 1.05g/cm ³
Menge 3 mL
Stabilität Stabil für mindestens 12 Monate
Gleichförmigkeit <3%
Volumen (metrisch) 3 mL
Durchmesser (metrisch) 3 μm