Learn More
Invitrogen™ CytKick™ Max Röhrchengestell
Das CytKick Max Röhrchengestell ist für die Verwendung mit dem CytKick Max Autosampler und dem Attune Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung konzipiert
Marke: Invitrogen™ 100064241
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Das CytKick Max Röhrchengestell ist für die Verwendung mit dem CytKick Max Autosampler und dem Attune Acoustic Focusing Zytometer konzipiert.
- Es ermöglicht die Probenaufnahme von 24 1,5 ml- und 2,0 ml-Eppendorf-Röhrchen, ohne dass die Kappen entfernt werden müssen.
- Siehe CytKick Max Tube Cooling Rack, eine gekühlte Version dieses Racks
Spezifikation
Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung | |
Raumtemperatur | |
CytKick™ |
Röhrchengestell | |
1 Gestell |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.