Learn More
Invitrogen™ CytKick™ Max Erweiterter Kühladapter
Der CytKick Max Erweiterter Kühladapter ist für die Verwendung mit dem CytKick Max Autosampler und dem Attune Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung konzipiert
Marke:  Invitrogen™ 100063482
1324.30 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16526900
  • 1452.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Der CytKick Max Erweiterter Kühladapter ist für die Verwendung mit dem CytKick Max Autosampler und dem Attune Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung konzipiert.
  • Dieser Kühlblock hält Proben bei 2 bis 15 °C für 95 bis 100 Minuten, während sie auf dem Gerät analysiert werden.
  • Der Kühladapter wird auf Temperatur gebracht, indem er mindestens zwei Stunden vor der Verwendung in einen Kühlschrank über Nacht oder in ein Tiefkühlgerät gestellt wird.
  • Wenn diese längere Kühlzeit nicht erforderlich ist, schauen Sie sich den CytKick Max Universal Cooling Adapter an, der die Proben für ∼ 65 Minuten kühlt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CytKick™
Raumtemperatur
Kühladadpter
1 Adapter
Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung