Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cytidin-5'-Monophosphat-Dinatriumsalz, +99 % Artikelnummer.: 15495619
Thermo Scientific Chemicals Cytidin-5'-Monophosphat-Dinatriumsalz, +99 %
Artikelnummer. 15495619
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 15495619
Marke: Thermo Scientific Chemicals J63376.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6757-06-8
Summenformel C9H12N3Na2O8P
Molekulargewicht (g/mol) 367.16
MDL-Nummer MFCD00150830
InChI-Schlüssel INTPYBRGLGSMRA-IJRYJGAHNA-L
Synonym cytidine 5'-monophosphate disodium salt, disodium cmp, cmp disodium salt, cytidine-5'-monophosphate disodium salt, disodium 5'-cmp, 5'-cmp disodium salt, disodium 5'-o-phosphonatocytidine, 5'-cytidylic acid, disodium salt, disodium cytidine 5'-monophosphate, cytidine monophosphate disodium salt
PubChem CID 94332
IUPAC-Name Dinatrium;[(2R,3s,4r,5r)-5-(4-Amino-2-Oxopyrimidin-1-yl)-3,4-Dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphat
SMILES [Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cytidine-5'-monophosphate disodium salt
Farbe Weiß
Menge 1 g
Formelmasse 367.16
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Kristallpulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP12K017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/03/2024 Catalog NumberJ63376.06,J63376.03,J63376.14
ChargennummerR10H048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 Catalog NumberJ63376.06,J63376.03,J63376.14
ChargennummerY07I042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 Catalog NumberJ63376.06,J63376.03,J63376.14
ChargennummerX25I046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2022 Catalog NumberJ63376.06,J63376.03,J63376.14
ChargennummerS21I006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/06/2022 Catalog NumberJ63376.06,J63376.03,J63376.14
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Cytidin-5'-Monophosphat-Dinatriumsalz, +99 % >