Learn More
Agilent BioTek Cytation C10 Konfokales Bildgebungs-Lesegerät
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17227919 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Modell:
C10MPHC2.
C10MPW.
C10MPWC.
C10PHC2.
C10PW.
C10PWC.
Packungsgröße:
1 Einheit
Artikelnummer. 17227919
Marke: Agilent BioTek C10MPWSN
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Der Cytation C10 Confocal Imaging Reader kombiniert automatisierte digitale Konfokalmikroskopie und Weitfeldmikroskopie mit konventioneller Multimode-Mikroplattenauslesung in einem einzigartigen, patentierten Design. Das Spinning-Disk-Konfokalmodul bietet eine exquisite Auflösung und optische Schnittfähigkeiten bei einer Vielzahl von Probentypen.
Das BioTek Cytation C10 Konfokal-Bildgebungsgerät kombiniert automatisierte konfokale und Weitfeld-Mikroskopie mit konventioneller Multimodus-Mikrotiterplattenmessung. Das patentierte Design bietet eine hervorragende Auflösung und optische Schnittmöglichkeiten für viele Probentypen. Zu den Komponenten gehören eine Hamamatsu Scientific CMOS(sCMOS)-Kamera, Olympus Objektive und eine laserbasierte Beleuchtung, die hochwertige Bilder liefern.
Cytation C10 enthält Weitfeld-Fluoreszenz-, Hellfeld- und Phasenkontrast-Optik. Die monochromator-basierte Multimodus-Plattenmessung mit variabler Bandbreite basiert auf dem bewährten Design der Agilent BioTek Synergy-Produkte. Umweltkontrollen, 3D-Viewer und Gen5 IVD-Software ermöglichen qualitativ hochwertige Ergebnisse für viele Anwendungen im klinischen Labor. Das System bietet kostengünstigen konfokalen Komfort für jedes Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Schütteln Linear, orbital, doppelt orbital
CO2-Konzentrationsbereich 0 bis 20%
O2-Konzentrationsbereich 1 bis 19 % mit optionalem Gasregler.
Extinktionsbereich 230 bis 999 nm
Genauigkeit <1 % (bei 3 AD)
Dynamischer Bereich Absorption: 0 bis 4 AD; Fluoreszenz: 7 Dekaden; Lumineszenz: >6 Dekaden
Nachweisverfahren UV-Vis-Absorption, Fluoreszenz, Lumineszenz
Dispensiervolumen 5 bis 1.000 μl, 1 μl-Schritte (optional mit Injektoren)
Enthält Sony CMOS-Kamera; Multimodus-Messung; Phasenkontrast
Modell C10MPW.
No. of Dispensers 2 Spritzenpumpen (optional)
Plattentyp Monochromator: 6- bis 384-Mikrotiterplatten; Bildgebung: 6- bis 1.536-Mikrotiterplatten
Bandbreite 4 nm, (230 bis 285 nm), 8 nm (>285 nm)
Lichtquelle Xenon-Blitz
Software Gen5-Mikrotiterplatten-Lesegerät und Bilderkennungssoftware im Lieferumfang enthalten; Gen5 Secure für 21 CFR Part 11-Konformität (Option); Gen5 Image+- und Image Prime-Software für eine vollständige Bildanalyse verfügbar (Option)
Temperaturbereich (metrisch) 4-Zonen-Inkubation bis 45 °C mit Kondensationskontrolle
Gewicht (angloamerikanisch) 122 lb.
Gewicht (metrisch) 53,3 kg
Breite (angloamerikanisch) 27 in.
Breite (metrisch) 68,6 cm
Zertifizierung/Konformität CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform.
Gewährleistung 1 Jahr
Elektrische Anforderungen Externes 250 W-Gerät, 24 VDC-Stromversorgung
Frequenz 50/60 Hz
Spannung 100/240 V