Learn More
Agilent BioTek Cytation 7 Multifunktionslesegerät für die Zellbildgebung
Das Cytation 7 Zellbildgebungs- und Multifunktionslesegerät kombiniert die automatisierte digitale aufrecht stehende und invertierte Widefeld-Mikroskopie mit der konventionellen Multimode-Mikrotiterplattenmessung in einem einzigartigen, patentierten Design.
N.V.
Spezifikation
Typ | Automatisches Mikroskop-/Multimodus-Mikrotiterplatten-Lesegerät |
---|---|
Schütteln | Linear, orbital, doppelt orbital |
Linearität | < 1 % von 0 bis 3 AD |
Empfindlichkeit | Fluorescein 2,5 pM (0,25 fmol/Well, 384-Well-Mikrotiterplatte) – oben Fluorescein 4 pM (0,4 fmol/Well, 384-Well-Mikrotiterplatte) – unten; Lumineszenz 20 amol ATP (Flash) |
Nachweisverfahren | Monochromator-basierte Fluoreszenzintensität, Lumineszenz und Absorption |
Produktcode | Marke | Modell | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17207979
![]() |
Agilent BioTek
CYT7U-SN |
CYT7U. | Aufrechtes Mikroskop nur mit 1x-, 2x-, 4x- und 8x-Linsen; aufrüstbar mit Inversmikroskop und/oder Multimodus-Detektionsmodul |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17227979
![]() |
Agilent BioTek
CYT7UM-SN |
CYT7UM. | Mikroskop- und Multimodus-Mikrotiterplatten-Lesegerät, 1x-, 2x-, 4x- und 8x-Vergrößerungslinsen, Monochromator-basierte Fluoreszenzintensität, Lumineszenz und Absorptions-Mikrotiterplatten-Detektion |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17247979
![]() |
Agilent BioTek
CYT7UMW-SN |
CYT7UMW. | Aufrechtes Mikroskop mit 1x- bis 8x-Vergrößerung; invertiertes Fluoreszenzmikroskop mit WFOV-Kamera (Wide Field of View) (bis zu 60x-Vergrößerung); Monochromator-basierte Fluoreszenzintensität, Lumineszenz und Absorptions-Mikrotiterplatten-Detektion |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17267979
![]() |
Agilent BioTek
CYT7UW-SN |
CYT7UW. | Aufrechtes Mikroskop mit 1x- bis 8x-Vergrößerung; invertiertes Fluoreszenzmikroskop mit WFOV-Kamera (Wide Field of View) mit bis zu 60x-Vergrößerung |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Das invertierte Mikroskopie Modul ermöglicht die Probenvisualisierung von 1,25-facher bis 60-facher Vergrößerung in Fluoreszenz-, Hellfeld- und Farbhellfeld für eine Vielzahl von Anwendungen. Das aufrechte Mikroskopie Modul mit reflektierter Lichtbildgebung ermöglicht noch mehr Anwendungen wie ELISpot oder schnelles Objektträgerscannen und ROI-Detektions-Workflow. Cytation 7 umfasst kontinuierlich variable Bandpassmonochromatoren für unübertroffene Vielseitigkeit und Leistung für allgemeine Multi-Mode-Plattenleseranwendungen. Temperaturregelung bis 45 °C, optionales Peltier-Kühlmodul, Gassteuerung und Schütteln erweitern die Anwendungen für kinetische zellbasierte Assays. Cytation 7 wird von der Gen5 Software gesteuert, die Anwenderfreundlichkeit mit leistungsstarken Verarbeitungs- und Analysefunktionen kombiniert.
Multifunktion-Plattenauslesung mit ausgefeilter Bildgebung
Cytation7 umfasst sowohl stehende als auch invertierte Mikroskope zur Unterstützung einer breiten Palette von Bildgebungsanwendungen für zelluläres und reflektieles Licht, die nicht mit einem Standard-Plattenlesegerät durchgeführt werden können. Informationen zur Zellmorphologie, zur Lokalisierung von Signalen, zur Zellzählung, zur Objektidentifizierung und Quantifizierung können mit den Bildgebungsmodi von Cytation 7 gewonnen werden. Die Optik des Monochromator-Plattenlesegeräts ermöglicht den Betrieb aller Standard-Plattenleserassays
Cytation: Bereit für jeden Assay
Mit seiner Kombination aus Hybrid-Plattenlesegerät und fortschrittlicher Mikroskopie ist die Cytation für jeden Assay bereit. Kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, wie Sie mit Cytation Ihr Labor verändern und Ihre Produktivität erheblich steigern können.
Umfassende Bildgebungslösung
Cytation 7 bietet zwei leistungsstarke Mikroskopiemodule: Das invertierte Mikroskop unterstützt Fluoreszenz-, Hellfeld- und Farbbildgebung mit hellem Feld von 1,25-fach bis 60-fach, um sowohl große Objekte als auch intrazelluläre Details zu erfassen und zu analysieren. Das aufrechte reflektierte Lichtmikroskop ermöglicht eine breite Palette von Bildgebungsanwendungen wie ELISPOT, Koloniezählung, Materialprüfung und vieles mehr.
ELISPOT-Bildgebung
Das aufrechte Mikroskop von Cytation 7 eignet sich ideal für die Automatisierung von Assays wie ELISpot, bei denen Zellsekrete durch die Verwendung einer kolorimetrischen Reaktion sichtbar gemacht werden. Cytation 7 automatisiert die Bilderfassung, -verarbeitung, -analyse und -objektzählung vollständig.
Leistungsstarke Funktionalität mit automatischer ROI-Erkennung
Cytation 7 in Kombination mit der Gen5 Software unterstützt leistungsstarke Workflows zur Erkennung von Untersuchungsregionen (ROI). Beim Scannen von Objektträgern wird die stehende Kamera zum Erkennen von H&E-Gewebeschnitten verwendet, dann wird die invertierte Optik für einen hochauflösenden Scan der erkannten ROIs verwendet. Bei der Fluoreszenz kann eine Bildgebung mit niedriger Vergrößerung durchgeführt werden, um seltene Ereignisse in großen Zellpopulationen zu erkennen. Anschließend werden Objekte von Interesse automatisch mit höherer Vergrößerung abgebildet.
Variable Bandbreite für Empfindlichkeit und Spezifität
Cytation 7 verwendet ein Quad-Monochromator-Design mit variabler Bandbreite für die Fluoreszenzplattenmessung. Die Bandbreite kann in 1 nm-Schritten an beliebiger Stelle zwischen 9 und 50 nm eingestellt werden. Die Einstellungen für große Bandbreite (1) bieten eine höhere Empfindlichkeit und niedrigere Nachweisgrenzen. Kleine Bandbreiteneinstellungen (2) bieten eine erhöhte Spezifität, wenn mehrere Signale vorhanden sind, wodurch Signalübersprechungs- und Assay-Hintergrund reduziert werden.
Spezifikation
Automatisches Mikroskop-/Multimodus-Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
< 1 % von 0 bis 3 AD | |
Monochromator-basierte Fluoreszenzintensität, Lumineszenz und Absorption | |
2 Spritzenpumpen | |
Endpunkt, Kinetik, spektrale Abtastung und Wellbereich-Scans | |
Lumineszenz 300 bis 700 nm; Absorption 230 bis 999 nm, 1-nm-Schritte | |
Xenon-Blitz | |
96-Wells: 11 s; 384-Wells: 22 Sekunden | |
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform. | |
100/240 V |
Linear, orbital, doppelt orbital | |
Fluorescein 2,5 pM (0,25 fmol/Well, 384-Well-Mikrotiterplatte) – oben Fluorescein 4 pM (0,4 fmol/Well, 384-Well-Mikrotiterplatte) – unten; Lumineszenz 20 amol ATP (Flash) | |
5 bis 1.000 μl, 1 μl-Schritte | |
Monochromator: 6- bis 384-Mikrotiterplatten; Bildgebung: 6- bis 1.536-Mikrotiterplatten | |
4 nm, (230 bis 285 nm), 8 nm (>285 nm) | |
Vierfach-Monochromatoren (oben/unten) | |
0,0001 OD | |
4-Zonen-Inkubation bis 45 °C mit Kondensationskontrolle, (±0,5 °C bei 37 °C) | |
50/60 Hz |