Learn More
Agilent BioTek Cytation 5 Multimodales Lesegerät
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4917894 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Modell:
CYT5F
CYT5FA
CYT5M
CYT5MF
CYT5MFA
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17287929
Marke: Agilent BioTek CYT5FSN
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Für die Verwendung mit 6- bis 384-Well-Mikrotiterplatten Cytation5 Multi-Mode-Lesegeräte arbeiten bei der Multimode-Erkennung mit der patentiertenHybrid Technologie, die zur vielseitigen Einsetzbarkeit und Verbesserung der Leistungsfähigkeit Hochleistungsfilter mit Monochromatoren variabler Bandbreite kombiniert.
Cytation 5 kombiniert automatisierte Mikroskopie und herömmlichen Mikrotiterplattennachweis in einer konfigurierbaren, aufrüstbaren Plattform. Das Mikroskopiemodul bietet eine bis zu 60-fache Vergrößerung bei Fluoreszenz, Hellfeld, kontrastreiches Hellfeld, Farbhellfeld und Phasenkontrast für viele Anwendungen und Arbeitsabläufe
Multimode-Nachweismodule umfassen filter- und monochromatorbasierten Fluoreszenznachweis sowie Lumineszenz- und UV-Vis-Absorptionsnachweis. Die Gen5-Software bietet vollständige Kontrolle über alle Bildgebungs- und Datenerfassungen sowie eine leistungsstarke Bild- und Datenanalyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Nur Multi-Modus für Mikrotiterplatten-Lesegerät
Schütteln Linear, orbital, doppelt orbital
CO2-Konzentrationsbereich 0 bis 20%
Extinktionsbereich 230 bis 999 nm, in Schritten von 1 nm
Genauigkeit Monochromator: ±2 nm; Spender: ±1 μl oder 2 %
Dynamischer Bereich Absorption: 0 bis 4 AD; Fluoreszenzintensität: 7 Dekaden; Lumineszenz: >6 Dekaden
Zur Verwendung mit (Geräte) Kompatibel mit BioStack und Automatisierungslösungen von Drittanbietern; kompatibel mit dem BioSpa 8 automatisierten Inkubator
Dispensiervolumen 5 bis 1.000 μl, 1 μl-Schritte
Enthält Filterbasierte Fluoreszenzintensität/Fluoreszenzpolarisation/zeitaufgelöste Fluoreszenz/Lumineszenz
Modell CYT5F
No. of Dispensers 2 Spritzenpumpen
Plattentyp Monochromator: 6- bis 384-Well-Platten, Filter: 6- bis 1536-Well-Platten; Bildgebung: 6- bis 1536-Well-Platten
Leseoptionen Endpunkt, Kinetik, spektrale Abtastung und Wellbereich-Scans
Lichtquelle Xenon-Blitz; 100 mW 680 nm Laser (Alpha-Nachweis)
Software Gen5-Mikrotiterplatten-Lesegerät und Bilderkennungssoftware im Lieferumfang enthalten; Gen5-Image+ - und Image Prime-Software für vollständige Bildanalyse verfügbar; Gen5 Secure für 21 CFR Part 11-Konformität (Option)
Temperaturbereich (metrisch) 4-Zonen-Inkubation bis 65 °C mit Kondensationskontrolle, (±0,2 °C bei 37 °C)
Tiefe (angloamerikanisch) 20,2 in.
Tiefe (metrisch) 51,4 cm
Höhe (angloamerikanisch) 17,5 in.
Höhe (metrisch) 44,5 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 80 lb.
Gewicht (metrisch) 36,3 kg
Breite (angloamerikanisch) 16,4 in.
Breite (metrisch) 41,6 cm
Zertifizierung/Konformität CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform.
Wirkleistung Max. 250 W