Learn More
Agilent BioTek Cytation 5 Multimodales Lesegerät für die Zellbildgebung
Für6- bis 384-Well Mikrotiterplatten, Objektträger, Petrischalen und Kolben. Cytation5 Zellbildgebung- und Multifunktionslesegerät mit Fluoreszenz-, Hellfeld-, H&E-Verfahren und Phasenkontrastmikroskopie sowie erweiterbarer Multimode-Mikrotiterplattenmessung bietet eine leistungsstarke Bildgebung und quantitative Datenerfassung in einem Gerät.
Marke:  Agilent BioTek CYT5MPV-SN
Weitere Details : Netto-Gewicht : 36.30000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17247959
  • N.V. / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
Cytation 5 kombiniert automatisierte Mikroskopie und herömmlichen Mikrotiterplattennachweis in einer konfigurierbaren, aufrüstbaren Plattform. Das Mikroskopiemodul bietet eine bis zu 60-fache Vergrößerung bei Fluoreszenz, Hellfeld, kontrastreiches Hellfeld, Farbhellfeld und Phasenkontrast für viele Anwendungen und Arbeitsabläufe
Multimode-Nachweismodule umfassen filter- und monochromatorbasierten Fluoreszenznachweis sowie Lumineszenz- und UV-Vis-Absorptionsnachweis. Die Gen5-Software bietet vollständige Kontrolle über alle Bildgebungs- und Datenerfassungen sowie eine leistungsstarke Bild- und Datenanalyse.
Spezifikation
Spezifikation
Multifunktions-Mikrotiterplattenlesegerät für die Zellbildgebung
Sony CMOS, 16-Bit-Grauskala, Standard oder WFOV
230 bis 999 nm, in Schritten von 1 nm
Absorption: 0 bis 4 AD; Fluoreszenzintensität: 7 Dekaden; Lumineszenz: >6 Dekaden
Fluoreszenz, Phasenkontrast, Hellfeld, kontrastreiches Hellfeld, Farbhellfeld und Phasenkontrast
Fluoreszenz-/Hellfeld-/Farbhellfeld-/Phasenkontrast-Bildgebung; Monochromatorbasierte UV-Vis-Absorption/Fluoreszenzintensität/zeitaufgelöste Fluoreszenz (sekundär)/Lumineszenz
2 Spritzenpumpen
Endpunkt, Kinetik, spektrale Abtastung und Wellbereich-Scans
1,25x, 2,5x (2,25x eff), 2,5x (2,75x eff), 4x, 10x, 20x, 40x, 60x
4-Zonen-Inkubation bis 65 °C mit Kondensationskontrolle, (±0,2 °C bei 37 °C)
51,4 cm
44,5 cm
36,3 kg
41,6 cm
Max. 250 W
Linear, orbital, doppelt orbital
0 bis 20%
Monochromator: ±2 nm; Spender: ±1 μl oder 2 %
Kompatibel mit BioStack und Automatisierungslösungen von Drittanbietern; kompatibel mit dem BioSpa 8 automatisierten Inkubator
5 bis 1.000 μl, 1 μl-Schritte
Gehäuse CYT5MPV
Monochromator: 6- bis 384-Well-Platten, Filter: 6- bis 1536-Well-Platten; Bildgebung: 6- bis 1536-Well-Platten; kompatibel mit Take3 Platte
Xenon-Blitz; 100 mW 680 nm Laser (Alpha-Nachweis)
Gen5-Mikrotiterplatten-Lesegerät und Bilderkennungssoftware im Lieferumfang enthalten; Gen5-Image+ - und Image Prime-Software für vollständige Bildanalyse verfügbar; Gen5 Secure für 21 CFR Part 11-Konformität (Option)
20,2 in.
17,5 in.
80 lb.
16,4 in.
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform.