Learn More
Agilent BioTek Cytation 5 Multimodales Lesegerät für die Zellbildgebung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17207969 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Modell:
CYT5FAW
CYT5FW
CYT5MFAW
CYT5MFW
CYT5MPW.
CYT5MW
Gehäuse CYT5FAV
Gehäuse CYT5FV
Gehäuse CYT5MFAV
Gehäuse CYT5MFV
Gehäuse CYT5MPV
Gehäuse CYT5MV
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17207969
Marke: Agilent BioTek CYT5MWSN
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Für6- bis 384-Well Mikrotiterplatten, Objektträger, Petrischalen und Kolben. Cytation5 Zellbildgebung- und Multifunktionslesegerät mit Fluoreszenz-, Hellfeld-, H&E-Verfahren und Phasenkontrastmikroskopie sowie erweiterbarer Multimode-Mikrotiterplattenmessung bietet eine leistungsstarke Bildgebung und quantitative Datenerfassung in einem Gerät.
Cytation 5 kombiniert automatisierte Mikroskopie und herömmlichen Mikrotiterplattennachweis in einer konfigurierbaren, aufrüstbaren Plattform. Das Mikroskopiemodul bietet eine bis zu 60-fache Vergrößerung bei Fluoreszenz, Hellfeld, kontrastreiches Hellfeld, Farbhellfeld und Phasenkontrast für viele Anwendungen und Arbeitsabläufe
Multimode-Nachweismodule umfassen filter- und monochromatorbasierten Fluoreszenznachweis sowie Lumineszenz- und UV-Vis-Absorptionsnachweis. Die Gen5-Software bietet vollständige Kontrolle über alle Bildgebungs- und Datenerfassungen sowie eine leistungsstarke Bild- und Datenanalyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Multifunktions-Mikrotiterplattenlesegerät für die Zellbildgebung
Schütteln Linear, orbital, doppelt orbital
Kamera Sony CMOS, 16-Bit-Grauskala, Standard oder WFOV
CO2-Konzentrationsbereich 0 bis 20%
Extinktionsbereich 230 bis 999 nm, in Schritten von 1 nm
Genauigkeit Monochromator: ±2 nm; Spender: ±1 μl oder 2 %
Dynamischer Bereich Absorption: 0 bis 4 AD; Fluoreszenzintensität: 7 Dekaden; Lumineszenz: >6 Dekaden
Zur Verwendung mit (Geräte) Kompatibel mit BioStack und Automatisierungslösungen von Drittanbietern; kompatibel mit dem BioSpa 8 automatisierten Inkubator
Kontrastmethoden Fluoreszenz, Phasenkontrast, Hellfeld, kontrastreiches Hellfeld, Farbhellfeld und Phasenkontrast
Dispensiervolumen 5 bis 1.000 μl, 1 μl-Schritte
Enthält Weitfeld-FOV-Kamera; Fluoreszenz-/Hellfeld-/Farbhellfeldbildgebung; Monochromatorbasierte UV-Vis-Absorption/Fluoreszenzintensität/zeitaufgelöste Fluoreszenz (sekundär)/Lumineszenz
Modell CYT5MW
No. of Dispensers 2 Spritzenpumpen
Plattentyp Monochromator: 6- bis 384-Well-Platten, Filter: 6- bis 1536-Well-Platten; Bildgebung: 6- bis 1536-Well-Platten; kompatibel mit Take3 Platte
Leseoptionen Endpunkt, Kinetik, spektrale Abtastung und Wellbereich-Scans
Lichtquelle Xenon-Blitz; 100 mW 680 nm Laser (Alpha-Nachweis)
Ziele 1,25x, 2,5x (2,25x eff), 2,5x (2,75x eff), 4x, 10x, 20x, 40x, 60x
Softwarekompatibilität Gen5-Mikrotiterplatten-Lesegerät und Bilderkennungssoftware im Lieferumfang enthalten; Gen5-Image+ - und Image Prime-Software für vollständige Bildanalyse verfügbar; Gen5 Secure für 21 CFR Part 11-Konformität (Option)
Temperaturbereich (metrisch) 4-Zonen-Inkubation bis 65 °C mit Kondensationskontrolle, (±0,2 °C bei 37 °C)
Tiefe (angloamerikanisch) 20,2 in.
Tiefe (metrisch) 51,4 cm
Höhe (angloamerikanisch) 17,5 in.
Höhe (metrisch) 44,5 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 80 lb.
Gewicht (metrisch) 36,3 kg
Breite (angloamerikanisch) 16,4 in.
Breite (metrisch) 41,6 cm
Zertifizierung/Konformität CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform.
Wirkleistung Max. 250 W