Learn More
Agilent BioTek Cytation 1 Zellbildgebungs- und Multifunktionslesegerät
Für6- bis 384-Well Mikrotiterplatten, Objektträger, Petrischalen und Kolben. Cytation1 Zellbildgebung- und Multifunktionslesegerät mit Fluoreszenz und Hellfeld bietet leistungsstarke Bildgebung und quantitative Datenerfassung in einem Gerät.
N.V.
Spezifikation
Typ | Multifunktions-Mikrotiterplattenlesegerät für die Zellbildgebung |
---|---|
Schütteln | Linear, orbital, doppelt orbital |
CO2-Konzentrationsbereich | 0 bis 20% |
O2-Konzentrationsbereich | 0 bis 19 % |
Plattentyp | 6-Well-Platten, 384-Well-Platten |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17267929
![]() |
Agilent BioTek
CYT1V-SN |
CYT1V. |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17247929
![]() |
Agilent BioTek
CYT1FAV-SN |
Gehäuse CYT1FAV |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17227929
![]() |
Agilent BioTek
CYT1FA-SN |
Gehäuse CYT1FA |
N.V.
1 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Vergrößerungen von 1.25x bis 60x verfügbar
- Verfügbare Objektive: 1.25x, 2.5x (2.25x eff), 2.5x (2.75x eff), 4x,10x, 20x, 40x, 60x
- Lineares, orbitales und doppelorbitales Schütteln
- Durch Unterstützung von Bildgebung lebender Zellen und von Assays mit CO2/O2-2/O2 Regelung, Temperaturregelung bis 65 °C und Schütteln werden zellbasierte und andere Assays optimiert
- Kann mit automatisierter digitaler Mikroskopie oder konventioneller Mikrotiterplattendetektion oder mit beiden Verfahren konfiguriert werden
- Die Fluoreszenzmonochromatoren bieten für eine ultimative Flexibilität eine variable Bandbreite von 200 nm bis 999 nm in 1 nm-Schritten
- Leistungsstarke, aber einfach zu bedienende Gen5 Software für effizientes Plattenlesen, Bilderfassung und -analyse
- Liefert sowohl quantitative phänotypische zelluläre Informationen als auch fundierte quantitative Daten
Spezifikation
Multifunktions-Mikrotiterplattenlesegerät für die Zellbildgebung | |
0 bis 20% | |
6-Well-Platten, 384-Well-Platten | |
Xenon-Blitz | |
Gen5 Mikrotiterplatten-Lesegerät und Bilderkennungssoftware | |
20 Zoll | |
17,5 in. | |
16,5 in. | |
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform. |
Linear, orbital, doppelt orbital | |
0 bis 19 % | |
Endpunkt, Kinetik, Bereichsscanning, Plattenmodus Injektions-/Lesevorgang und Well-Modus Injektions-/Lesevorgang | |
0,3 μm/Pixel bei 20-facher Vergrößerung | |
Inkubation bis 45 °C | |
50,8 cm | |
44,5 cm | |
41,9 cm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Agilent BioTek Cytation 1 Zellbildgebungs- und Multifunktionslesegerät