Learn More
Cytarabin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15244774
Cytarabin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15244774
100 mg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 15244774
Marke: Thermo Scientific Acros 449561000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Cytarabin, CAS-Nr. 147-94-4, ist ein Inhibitor der DNA-Synthese, der als Antikrebsmittel und antivirales Mittel verwendet wird.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
Cytarabin ist ein Nukleosid-Analogon, das als antileukämisches Mittel wirkt
Cytarabin wird zytotoxisch nach der Umwandlung in seine triphosphorylierte Form, die mittels DNA-Polymerase alpha in DNA-Primer integriert werden kann
Kann in leukämischen und neuronalen Zellen einen Stillstand des Zellzyklus in der S-Phase und Apoptose induzieren
Anwendungen
Wurde zur Untersuchung chemotherapeutischer Behandlungsschemata in Laborstudien zu Leukämie verwendet
Nützlich für Laboruntersuchungen zu Cytarabin-Resistenzmechanismen
Bei nanomolaren Konzentrationen wurde beobachtet, dass Cytarabin durch die Hochregulation mehrerer Mitglieder der Bcl-2-Familie eine mitochondriale Apoptose in leukämischen Zellen induziert
Sie kann den neuronalen Zelltod durch Induktion von γ-H2AX-Phosphorylation in Histonen induzieren, wenn keine Doppelstrang-Brüche der DNA vorhanden sind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 147-94-4
Summenformel C9H13N3O5
Molekulargewicht (g/mol) 243.22
InChI-Schlüssel UHDGCWIWMRVCDJ-CCXZUQQUSA-N
Synonym cytarabine, cytosine arabinoside, ara-c, arabinocytidine, cytosar, arabinosylcytosine, aracytidine, cytarabin, cytarabinoside, tarabineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6253
ChEBI CHEBI:28680
IUPAC-Name 4-Amino-1-[(2R,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-Pyrimidin-2-on
SMILES C1=CN(C(=O)N=C1N)C2C(C(C(O2)CO)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cytarabine
Schmelzpunkt 220.0°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
Merck Index 152781
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in dmso, ethanol
Formelmasse 243.22
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465608 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/08/2024 Catalog Number449560050,449560010,449561000
ChargennummerA0425805 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number449560050,449560010,449561000
ChargennummerA0444786 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/08/2022 Catalog Number449560050,449560010,449561000
ChargennummerA0374024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2020 Catalog Number449560050,449560010,449561000
ChargennummerA0333607 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/11/2020 Catalog Number449560050,449560010,449561000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cytosine beta-D-arabinofuranoside
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Cytarabin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >