Learn More
Cystamindihydrochlorid, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499917
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Cystamine dihydrochloride acts as an anti-infective agent, which is used in the treatment of urinary tract infections. It is also used as a radiation-protective agent that interferes with sulfhydryl enzymes. Further, it serves as a heparin antagonist and sulfhydryl modifying reagent. In addition to this, it is used as an inhibitor of TGase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cystamindihydrochlorid ist ein antiinfektiöses Mittel, das bei der Behandlung von Harnwegsinfektionen eingesetzt wird. Es wird auch als Strahlenschutzmittel verwendet, das Sulfhydrylenzyme stört. Außerdem dient es als Heparin-Antagonist und Sulfhydryl-modifizierendes Reagenz. Darüber hinaus wird es als Inhibitor von TGase eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-17-7
Summenformel C4H14Cl2N2S2
Molekulargewicht (g/mol) 225.19
MDL-Nummer MFCD00012905
InChI-Schlüssel YUFRRMZSSPQMOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cystamine dihydrochloride, cystamin dihydrochloride, ethanamine, 2,2'-dithiobis-, dihydrochloride, usaf cb-34, 2,2'-disulfanediyldiethanamine dihydrochloride, 2-aminoethyl disulfide dihydrochloride, bis 2-aminoethyl disulfide dihydrochloride, cystamine 2hcl, 2,2'-dithiodi ethylammonium dichloride, decarboxycystine dihydrochloride
PubChem CID 5941
IUPAC-Name 2-(2-Aminoethyldisulfanyl)ethanamin; Dihydrochlorid
SMILES C(CSSCCN)N.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cystamine dihydrochloride
Schmelzpunkt 217°C to 220°C
Prozentgehaltsbereich 98+%
Strukturformel (H2NCH2CH2S)2·2HCl
Menge 25 g
Beilstein 3616850
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,2776
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 225.2
Reinheit (%) ≥97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cystamine dihydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Cystamine dihydrochloride