Learn More
Novus Biologicals™ Cynomolgus Monkey Multi-tissue Tissue MicroArray (Normal)
Artikelnummer. 18626391 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
:
5 Slides
Artikelnummer. 18626391
Marke: Novus Biologicals™ NBP278080
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
The panel contains 5 to 8 different tissues on one slide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5 Slides
Spezies Cynomolgus Monkey
Zur Verwendung mit (Anwendung) Please bake slides at 60C for 30 minutes before use.