Learn More
Kartell Cylindrical Test Tube with Screw Cap, Polypropylene
Test tubes with quick closure screw caps (PE). Leak-proof, and suitable for centrifugation. The design of the cap avoids any contamination due to drops of liquid on the inner surface.
194.00 €
Spezifikation
Farbe | Clear |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 15 mL |
Länge (metrisch) | 100 mm |
Material | Polypropylene |
Form | Cylindrical |
Produktcode | Marke | Verschlussfarbe | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussfarbe | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18078031
|
Kartell
8830306 |
Yellow | Non-sterile |
194.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
18048021
|
Kartell
8830310 |
Red | Non-sterile |
194.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- For laboratory use
- For collection and evaluation of samples
- Caps are not autoclavable
Spezifikation
Clear | |
100 mm | |
Cylindrical | |
Autoclavable | |
Screw Cap |
15 mL | |
Polypropylene | |
Single-use | |
No | |
Centrifuge Tube |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell Cylindrical Test Tube with Screw Cap, Polypropylene