Learn More
BRAND™ Magnetrührstäbe aus PTFE, zylindrische Form
Die einzigartigen PTFE-beschichteten Magnetrührstäbe aus Polypropylen eignen sich optimal für den Einsatz in den meisten Forschungs-, Wissenschafts- und anderen Laboren.
Marke: BRAND™ 137110
43.76 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aus PTFE
- Die abgerundete, glatte Oberfläche gewährleistet eine effektive Rührleistung.
- Geeignet für alle Anwendungen.
Spezifikation
4,5 mm | |
PTFE (Polytetrafluoroethylen) | |
Zylinder |
15 mm | |
10/Pckg. |