Learn More
BRAND™ Magnetrührstäbe aus PTFE, zylindrische Form
Die einzigartigen PTFE-beschichteten Magnetrührstäbe aus Polypropylen eignen sich optimal für den Einsatz in den meisten Forschungs-, Wissenschafts- und anderen Laboren.
Marke:  BRAND™ 137105
29.40 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11854140
  • 34.45 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus PTFE
  • Die abgerundete, glatte Oberfläche gewährleistet eine effektive Rührleistung.
  • Geeignet für alle Anwendungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4,5 mm
PTFE (Polytetrafluoroethylen)
Zylinder
12 mm
10/Pckg.