Learn More
Cowie Technology™ Magnetrührstäbchen Box, PTFE, weiss, 16+6 Stück, VE=1
Beschreibung
- Enthält 6 zylindrische Rührstäbe & 16 Rührstäbe mit abnehmbarem Ring, jeweils 2 von 13 x 10, 13 x 8, 20 x 8, jeweils 4 von 25 x 8, jeweils 2 von 32 x 8, 38 x 8, 42 x 10, 51 x 10, 51 x 8, jeweils 1 von 38 x 10, 42 x 10 mm
- PTFE-beschichteter Magnetkern aus Alnico V
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
195 x 95 mm | |
30 mm | |
95 mm | |
195 mm | |
Je 1 |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
Behälter & Gefäße / Heizrührer | |
6 zylindrische Rührstäbe, 16 Rührstäbe mit abnehmbarem Ring, jeweils 2 von 13 x 10, 13 x 8, 20 x 8, jeweils 4 von 25 x 8, jeweils 2 von 32 x 8, 38 x 8, 42 x 10, 51 x 10, 51 x 8, jeweils 1 von 38 x 10, 42 x 10 mm | |
PTFE | |
PTFE (Polytetrafluoroethylen) | |
PTFE-Rührstäbchen-Box-Set 8 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cowie Technology™ Magnetrührstäbchen Box, PTFE, weiss, 16+6 Stück, VE=1 > Länge: 195 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur