Learn More
Fisherbrand™ Rührstäbe mit Kern aus seltenen Erden und PTFE-Beschichtung, zylindrisch
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
8 mm
12 mm
25 mm
40 mm
60 mm
Durchmesser (metrisch):
3 mm
4.5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Verwendet Seltenerdmagnete für deutlich verbesserte magnetische Stärke im Vergleich zu AlNiCo-Magneten
- Der Samarium-Cobalt-Kern ist beständig gegen Entmagnetisierung
- Markiert durch einen chemisch inerten schwarzen Kohlenstoff-Punkt
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
| Farbe | Weiß |
| Beschreibung | PTFE-ummantelter Magnetkern aus Samarium-Kobalt |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Behälter & Gefäße, Heizrührer |
| Beschichtung | PTFE |
| Durchmesser (metrisch) | 4.5 mm |
| Länge (metrisch) | 12 mm |
| Menge | 2/Pckg. |
| Form | Zylinder |
| Mehr anzeigen |