Learn More
Fisherbrand™ Rührstäbe mit Kern aus seltenen Erden und PTFE-Beschichtung, zylindrisch
Artikelnummer. 11551953 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
8 mm
12 mm
25 mm
40 mm
60 mm
Durchmesser (metrisch):
3 mm
4.5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Packungsgröße:
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11551953
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für erheblich erhöhte Magnetstärke und Beständigkeit gegen Entmagnetisierung. Rührstäbchen aus Seltenerdmetallen sind durch einen chemisch inerten, rußschwarzen Punkt leicht zu erkennen.
  • Verwendet Seltenerdmagnete für deutlich verbesserte magnetische Stärke im Vergleich zu AlNiCo-Magneten
  • Der Samarium-Cobalt-Kern ist beständig gegen Entmagnetisierung
  • Markiert durch einen chemisch inerten schwarzen Kohlenstoff-Punkt
Die hohe magnetische Kopplungsleistung von Rührstäben aus seltenen Erden kann zu einem Abrieb der PTFE-Beschichtung an der Grundfläche des Behälters führen. Beim Einsatz von Rühr-Arrays, beispielsweise in Multiwellplatten, kann u. U. eine seitliche Interaktion zwischen den Rührstäben beobachtet werden.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Farbe Weiß
Beschreibung PTFE-ummantelter Magnetkern aus Samarium-Kobalt
Zur Verwendung mit (Geräte) Behälter & Gefäße, Heizrührer
Beschichtung PTFE
Durchmesser (metrisch) 4.5 mm
Länge (metrisch) 12 mm
Menge 2/Pckg.
Form Zylinder
Typ Zylindrische PTFE-Rührstäbe mit Seltenerdmagnet