Learn More
Cowie Technology™ Zylindrische Rührstäbe aus PTFE
Artikelnummer. p-8014379 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Durchmesser (metrisch):
4.5 mm
6 mm
8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 10420165
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ermöglicht eine stabile Rührleistung. Cowie Technology™ Zylindrische Rührstäbe aus PTFE sind gängige Vielzweck-Rührer für eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Glattes, rundes Profil für eine Vielzahl von Anwendungen
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Farbe Weiß
Beschreibung PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Zur Verwendung mit (Geräte) Behälter & Gefäße / Heizrührer
Durchmesser (metrisch) 4.5 mm
Länge (metrisch) 15 mm
Menge 10/Packung
Form Zylinder